Få mere at vide
Invitrogen™ Vaskebuffer A til Dynabeads™ mRNA-oprensningssæt
Artikelnummer. 15860853
Skift visning
Mængde:
1 x 60 ml
Pakningsstørrelse:
60ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15860853 1 x 60 ml 60ml
1 options
Artikelnummer. 15860853 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A33565
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Denne vaskebuffer A er inkluderet i Dynabeads™ mRNA-oprensningssæt.
Denne vaskebuffer A er inkluderet i det følgende Dynabeads™ mRNA-oprensningskit (kat. nr. 61011, 61012 og 61021). Den er tilgængelig separat til applikationer, der kræver mere vaskebuffer A, end den medfølger i sættet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 x 60 mL, opbevares (ved 2 °C til 8 °C)
Produktlinje Dynabeads
Mængde 1 x 60 ml