Få mere at vide
Heathrow Scientific Vaskeflasker sikkerhedsmærket, selvventilerende, bred mund, 500 ml
Artikelnummer. 16320726 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Diverse
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Natriumhypoklorit
Tom
Lukningsfarve:
Blå
Diverse
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. 16320726
Brand: Heathrow Scientific HS120255
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vaskeflaske med lukning og stilk, der er støbt i ét stykke, hvilket gør dem lækagesikre.
Vaskeflasken har klare og informative sikkerhedsoplysninger og er specifik for det indeholdte produkt og inkluderer følgende— Chemical Abstract Service (CAS) nr., National Fire Protection Association (NFPA ) koder og symboler, beskyttelsesudstyrssymbol (PES), målorganoplysninger og farekoder. Lukningen og stilken er støbt i ét stykke for at gøre dem tætte. Den vinklede hals og spids giver en ensartet væskestrøm, og spidsen kan skæres tilbage, hvis det er nødvendigt for at øge flowet.
  • Bred flaskemund gør påfyldning lettere
  • Ikke-metallisk udluftning, der forhindrer risikoen for lækage af opløsningsmiddel
  • Flasken er lavet af LDPE
  • Flasken må kun bruges med kemikalier, der er sikre og kompatible med LDPE
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16.9 oz.
Farve Hvid
Oversigt Vaskeflaske sikkerhedsmærket
Til brug med (applikation) Kemi
Materiale LDPE
nr. pr. sag 24/Cs.
nr. pr. pakke 6/Pk.
Emballage Æske
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 7.00 cm
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Yes
Engangs Genanvendelig
Uddannet No
Mund Wide
Form Cylindrical
Højde (metrisk) 22.86 cm
Produkttype Sodium Hypochlorite Wide Mouth Bottle
Bredde (engelsk) 2,75 tommer
Højde (engelsk) 9''
Kemisk etiket Natriumhypoklorit
Lukningsmateriale HDPE
Autoklaverbar Not Autoclavable