Få mere at vide
Vask flasker med håndudløser
Artikelnummer. 12413070
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12413070
Brand: S Murray SAMCO P014/22+P513/14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse vaskeflasker til en række forskellige laboratorieapplikationer. S Murray™ Vaskeflasker med håndudløser har en justerbar dyse, der producerer en kraftig intermitterende eller kontinuerlig stråle eller fin spray.
  • Hovedet er monteret på en polyethylenflaske formet til at passe til hånden
  • Leverer 1,4 ml pr. slag
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderer Udløser spray
Materiale HDPE
Bredde (metrisk) 90mm
Højde (metrisk) 206 mm
Produkttype Pistolgreb med aftrækkersprayflaske