Få mere at vide
Kartell™ Vask flasker
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 10 |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |