Få mere at vide
Kartell™ Blå gradueret vaskeflaske med bred mund
Artikelnummer. 10666133
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10666133 250 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10666133 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0163704
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af polypropylen for god temperatur- og kemikalieresistens. Kartell™ Blue Wide Mouth Graduated Wash Bottle er designet til at hjælpe med let påfyldning og generel laboratoriebrug.
  • Bred mund for nem og sikker påfyldning
  • Farvekodede hætter for nem identifikation
  • Uddannet
  • Genial hætte designet til at undgå ufrivillig dryp på grund af trykopbygning i flasken
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Diameter (metrisk) ydre hals 38mm
Materiale Plast
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukningsfarve Blå
Gradueringer 25mL
Diameter (metrisk) 60 mm