Få mere at vide
KARTELL Vask flaske skruelåg
Trådstørrelse (metrisk):
GL 18
GL 32
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Monter flaskedel. ingen. 15881 - 15901
- Materiale: Polyethylen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemsigtig hvid |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 100 pcs. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Trådstørrelse (metrisk) | GL 18 |
| Engangs | Genanvendelig |
| Egnet til formålet | Certificeret kvalitet |
| Produkttype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |