Få mere at vide
Kartell SpA Wash Bottle
Beskrivelse
Dispensing tip gives ultra-fine stream. Tip can be removed to increase flow.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Kapacitet (engelsk) | 38.81 oz. |
| Farve | Clear |
| Materiale | Polyethylene |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Engangs | Reusable |
| Uddannet | No |
| Mund | Narrow |
| Form | Round |
| Vis mere |