Få mere at vide
Kartell SpA Wash Bottle
Artikelnummer. 10601942
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10601942 1 L Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10601942 Leverandør Kartell SpA Leverandørnr. 0018500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Wash bottle regulated by hand pressure, ideal for distilled water
Dispensing tip gives ultra-fine stream. Tip can be removed to increase flow.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Kapacitet (engelsk) 38.81 oz.
Farve Clear
Materiale Polyethylene
Sterilitet Non-sterile
Lukning inkluderet Yes
Engangs Reusable
Uddannet No
Mund Narrow
Form Round
Egnet til formålet Certified Quality
Produkttype Wash Bottle
Kemisk etiket Blank
Autoklaverbar Not Autoclavable