Få mere at vide
Brady™ Bradylink™ Advarselsposter og kæder
Artikelnummer. 11741955 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11741955 Gul Hver
11731955 Hvid Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11741955 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 092118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 DKK
    1353.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 101.85 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Bradylink™ Advarselsstolper er lavet af farverig polystyren og polyethylen og er et dekorativt alternativ til metalstolper.
  • Stolper er ikke-ledende, så de kan sikkert bruges i elektrisk farlige områder.
  • I modsætning til metalstolper, Bradylink™ Advarselsposter ruster ikke.
  • Hul bund kan fyldes med sand for mere stabil påføring.
  • Stor C-krog holder kæden på plads på store stolper og kan bruges åben eller lukket for større sikkerhed.
  • Base og toppe medfølger.
Tekniske data
Produkttype Advarselsstolpe og kæde
Alternativt varenummer BRADYLINK ADVARSELSPOST SOLID YELLOW-1 EA
Farve Gul
Materiale Polyethylen
Oversigt Bradylink Advarselsindlæg
Diameter (engelsk) 3 tommer
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Højde (engelsk) 41''
Højde (metrisk) 1041.4 mm
Inkluderer Baser og toppe
Mængde 1 stk.