Beskrivelse
- Lavet af slidstærkt polyethylen, Bradylink™ Advarselskæder er et dekorativt alternativ til metalkæder.
- Kæder er farvekodede for at matche Bradylink™ Advarselsposter og har et specielt linkdesign, der forhindrer knæk.
- Note: Bradylink Kæder er ikke beregnet til at understøtte tunge genstande og anbefales kun til indendørs brug.
- Pakken inkluderer kun kæde (støtter sælges separat).
- De Bradylink™ Advarselspostsystemet er ikke-ledende, så det kan bruges sikkert i elektriske farlige områder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Advarselskæde |
| Alternativt varenummer | BRADYLINK ADVARSEL KÆDE GUL 25Mx8MM |
| Farve | Gul |
| Materiale | Polyethylen |
| Oversigt | Brady Advarselskæde |
| Dimensioner (L x B x H) | 25 m x 28 mm x 50 mm |
| Til brug med (applikation) | Trafikkontrol |
| Højde (engelsk) | 1,97 tommer. |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Længde (engelsk) | 82 ft. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?