Få mere at vide
Brady™ Bradylink™ Advarselskæder
Artikelnummer. 11771076
Farve:
Gul
Hvid
Rød/Hvid
Sort/gul
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Artikelnummer. 11771076
Brand: Brady™ 278270
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lavet af slidstærkt polyethylen, Bradylink™ Advarselskæder er et dekorativt alternativ til metalkæder.
  • Lavet af slidstærkt polyethylen, Bradylink™ Advarselskæder er et dekorativt alternativ til metalkæder.
  • Kæder er farvekodede for at matche Bradylink™ Advarselsposter og har et specielt linkdesign, der forhindrer knæk.
  • Note: Bradylink Kæder er ikke beregnet til at understøtte tunge genstande og anbefales kun til indendørs brug.
  • Pakken inkluderer kun kæde (støtter sælges separat).
  • De Bradylink™ Advarselspostsystemet er ikke-ledende, så det kan bruges sikkert i elektriske farlige områder.
Tekniske data
Produkttype Advarselskæde
Alternativt varenummer BRADYLINK ADVARSEL KÆDE BLK/YE 25Mx8MM
Farve Sort/gul
Materiale Polyethylen
Oversigt Brady Advarselskæde
Dimensioner (L x B x H) 25 m x 28 mm x 50 mm
Til brug med (applikation) Trafikkontrol
Højde (engelsk) 1,97 tommer.
Højde (metrisk) 50 mm
Længde (engelsk) 82 ft.
Længde (metrisk) 25 m
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1.1 tommer
Bredde (metrisk) 28 mm