Få mere at vide
Brady™ Bradylink™ Advarselskæder
Farve:
Gul
Hvid
Rød/Hvid
Sort/gul
Pakningsstørrelse:
1 pakke
Beskrivelse
- Lavet af slidstærkt polyethylen, Bradylink™ Advarselskæder er et dekorativt alternativ til metalkæder.
- Kæder er farvekodede for at matche Bradylink™ Advarselsposter og har et specielt linkdesign, der forhindrer knæk.
- Note: Bradylink Kæder er ikke beregnet til at understøtte tunge genstande og anbefales kun til indendørs brug.
- Pakken inkluderer kun kæde (støtter sælges separat).
- De Bradylink™ Advarselspostsystemet er ikke-ledende, så det kan bruges sikkert i elektriske farlige områder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Advarselskæde |
| Alternativt varenummer | BRADYLINK ADVARSEL KÆDE RØD/WH 25Mx8MM |
| Farve | Rød/Hvid |
| Materiale | Polyethylen |
| Oversigt | Brady Advarselskæde |
| Dimensioner (L x B x H) | 25 m x 28 mm x 50 mm |
| Til brug med (applikation) | Trafikkontrol |
| Højde (engelsk) | 1,97 tommer. |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Længde (engelsk) | 82 ft. |
| Vis mere |