Få mere at vide
SpotSee WarmMark™ Langsigtet stigende tid-temperaturindikator
Artikelnummer. 17824076
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til 10 °C
-30 °C til 31 °C
Temperaturområde (engelsk):
-22 °F til 88 °F
-22° F til 50 °F
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk)
17824076 -30 °C til 10 °C -22° F til 50 °F
17804086 -30 °C til 31 °C -22 °F til 88 °F
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17824076 Leverandør SpotSee Leverandørnr. WL 10/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 DKK
    1160.60 DKK / Pakke med 100
    Spare 204.40 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
WarmMark™ Long Run overvåger temperaturer under forsendelse og opbevaring, hvilket indikerer, om varer oplever uacceptable forhold. Disse pålidelige temperaturindikatorer giver visuelt bevis for eksponering for uacceptable temperaturniveauer.
  • Omkostningseffektiv tid/temperaturindikator
  • Overvågningstid over 10 °C
  • Angiv om temperaturen er overskredet i op til 5 dage
  • Feltarmbar med trækflig
Tekniske data
Certificeringer/compliance REACH
Dimensioner (L x B x H) 98.1 x 19 x 1.5 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Farmaceutisk / Life Science Cold Chain Monitoring
Højde (engelsk) 0,06 tommer.
Højde (metrisk) 1.5 mm
Inkluderer Brugsanvisning Overensstemmelsescertifikat
Længde (metrisk) 98 mm
Materiale Akryl klæbemiddel
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Længde (engelsk) 3,88 tommer.
Oversigt Stigende tid-temperatur indikator
Maks. Temperatur (engelsk) 50 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 10 °C
Min. Temperatur (engelsk) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (engelsk) -22° F til 50 °F
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til 10 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Anvendes til transport og opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Nøjagtighed ±1 °C
Underafdeling 12 timer, 30 timer, 60 timer, 110 timer, 168 timer
Vise Kemisk farveændring
Bredde (metrisk) 19 mm