Få mere at vide
SpotSee WarmMark™ Duo Ascending Time-Temperature Indicator
Beskrivelse
- Dobbelt tærskeltid/temperaturindikator
- Feltarmbar med trækflig
- Omkostningseffektiv temperaturmonitor
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | REACH |
| Dimensioner (L x B x H) | 98.1 x 19 x 1.5 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk / Life Science Cold Chain Monitoring |
| Højde (engelsk) | 0,06 tommer. |
| Højde (metrisk) | 1.5 mm |
| Længde (metrisk) | 98 mm |
| Materiale | Akryl klæbemiddel |
| Bredde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Længde (engelsk) | 3,88 tommer. |
| Vis mere |