Få mere at vide
SpotSee WarmMark™ Stigende tid-temperaturindikator
Beskrivelse
- Omkostningseffektiv tid/temperaturindikator
- Overvågningstid over 26 °C
- Angiv om temperaturen er overskredet i 48 timer
- Enkelt vindue
- Feltarmbar med trækflig
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | REACH |
| Dimensioner (L x B x H) | 46 x 19 x 1.5 mm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk/Life Science Cold Chain Monitoring |
| Højde (metrisk) | 1.5 mm |
| Inkluderer | Brugsanvisning, overensstemmelsescertifikat |
| Længde (metrisk) | 46 mm |
| Materiale | Paper (Papir), Akryl klæbemiddel |
| Produkttype | Stigende tid-temperaturindikator |
| Oversigt | Angiv om temperaturen er overskredet i 48 timer |
| Vis mere |