Få mere at vide
SpotSee WarmMark™ Stigende tid-temperaturindikator
Artikelnummer. 17884076
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-30 °C til -18 °C
-30 °C til 10 °C
-30 °C til 20 °C
-30 °C til 25 °C
-30 °C til 37 °C
-30 °C til 5 °C
-30 °C til 8 °C
Underafdeling:
1 time, 3 timer, 12 timer
1/2 time, 2 timer, 8 timer
12 timer
2 timer, 12 timer, 48 timer
8 timer
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Underafdeling
17884076 -30 °C til 5 °C 1/2 time, 2 timer, 8 timer
17834076 -30 °C til 10 °C 2 timer, 12 timer, 48 timer
17824086 -30 °C til -18 °C 1 time, 3 timer, 12 timer
17844076 -30 °C til 20 °C 2 timer, 12 timer, 48 timer
17844086 -30 °C til 25 °C 1/2 time, 2 timer, 8 timer
17854076 -30 °C til 25 °C 8 timer
17864076 -30 °C til 37 °C 1/2 time, 2 timer, 8 timer
17874076 -30 °C til 8 °C 12 timer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17884076 Leverandør SpotSee Leverandørnr. WM 5/41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 DKK
    1160.60 DKK / Pakke med 100
    Spare 204.40 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
WarmMark™ overvåger temperaturer under forsendelse og opbevaring, hvilket indikerer, om varer oplever uacceptable forhold. Disse pålidelige temperaturindikatorer giver visuelt bevis for eksponering for uacceptable temperaturniveauer.
  • Omkostningseffektiv tid/temperaturindikator
  • Overvågningstid over 10C
  • Angiv om temperaturen er overskredet i op til 48 timer
  • Tre tidsvinduer - kort, moderat, langvarig
  • Feltarmbar med trækflig
Tekniske data
Certificeringer/compliance REACH
Dimensioner (L x B x H) 46 x 19 x 1.5 mm
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Generel kølekædeovervågning
Højde (engelsk) 0,06 tommer.
Højde (metrisk) 1.5 mm
Inkluderer Brugsanvisning Overensstemmelsescertifikat
Længde (metrisk) 46 mm
Materiale Akryl klæbemiddel
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Længde (engelsk) 1,81 tommer.
Oversigt Stigende tid-temperatur indikator
Maks. Temperatur (engelsk) 41 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 5 °C
Min. Temperatur (engelsk) -22 °F
Min. Temperatur (metrisk) -30 °C
Temperaturområde (engelsk) -22 °F til 41 °F
Temperaturområde (metrisk) -30 °C til 5 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Anvendes til transport og opbevaring af temperaturfølsomme produkter
Nøjagtighed ±1 °C
Underafdeling 1/2 time, 2 timer, 8 timer
Vise Kemisk farveændring
Bredde (metrisk) 19 mm