Få mere at vide
Warfarin, TRC
Artikelnummer. 17937399
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17937399 2.5 g 2.5g
17997839 1 g -
17999329 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17937399 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW4985002.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-81-2
Molekylær formel C19 H16 O4
Molekylvægt (g/mol) 308.33
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, Coumarin, 3-(α-acetonylbenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, (RS)-Warfarin, (±)-Warfarin, (±)-Warfarin-alcohol, 1-(4'-Hydroxy-3'-coumarinyl)-1-phenyl-3-butanone, 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Phenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one, Athrombine-K, Brumolin, Circuvit, Co-Rax, Compound 42, Coumafen, Coumafene, Coumaphen, Coumefene, DL-3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, Dethmor, Kumader, Kumadu, Kumatox, Martefarin, NSC 59813, Ratron, Ratron G, Rodafarin, Rodafarin C, Rodex, Temus W, Vampirinip II, Vampirinip III, W.A.R.F. 42, WARF compound 42, Warf 5, Warfarin, Warfarin acid, Zoocoumarin, rac-Warfarin
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one
SMIL CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Warfarin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
Formel vægt 308.1049
Procent renhed >95%