missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(±)-Warfarin Sodium, TRC

Artikelnummer. 30452574
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452574 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30452574 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW4985055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Warfarin sodium
CAS 129-06-6
Molekylær formel C19 H15 O4 . Na
Mængde 5 g
Synonym Warfarin sodium, Sodium 2-oxo-3-[(1RS)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-4-olate, 2H-1-Benzopyran-2-one','4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-','sodium salt (1:1), 2H-1-Benzopyran-2-one','4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-','sodium salt (9CI), Coumarin','3-(α-acetonylbenzyl)-4-hydroxy-','sodium salt (8CI), Warfarin','sodium deriv. (6CI), (±)-Warfarin sodium, 3-(α-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin sodium, Aldocumar, Athrombin, Coumadan Sodico, Coumadin, Coumadin sodium, Coumadine, Coumafene sodium, Dimantil, Farin, Marevam, Marevan, Orfarin, Panwarfin, Prothromadin, Ratsul Soluble, Simarc 2, Sodium coumadin, Sodium warfarin, Sodium','[[2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-4-yl]oxy]-, Sofarin, Taro-warfarin, Tintorane, UniWarfin, Varfine, Waran, Warfarin sodium, Warfarin sodium salt, Warfarina, Warfil 5, Warfilone, Zoocoumarin sodium salt
InChI formel InChI=1S/C19H16O4.Na/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;/h2-10,15,21H,11H2,1H3;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CC(=O)CC(C1=C([O-])c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC navn sodium;2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-4-olate
Molekylvægt (g/mol) 330.31
Formel vægt 330.0868
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.