Få mere at vide
Warfarin Sodium Clathrate, Mikromol™
Beskrivelse
Warfarin Sodium Clathrate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Warfarin sodium clathrate |
| CAS | 67430-45-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Warfarin sodium clathrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C19 H15 O4 . C3 H8 O . 2 Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Warfarin sodium clathrate, sodium 2-oxo-3-[(1RS)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-4-olate propan-2-ol, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one sodium salt compd. with 2-propanol, [[3-(α-acetonylbenzyl)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-yl]oxy]-sodium compd. with iso-PrOH, 2-Propanol compd. with 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/2C19H16O4.C3H8O.2Na/c2*1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;1-3(2)4;;/h2*2-10,15,21H,11H2,1H3;3-4H,1-2H3;;/q;;;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].CC(C)O.CC(=O)CC(C1=C([O-])c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3.CC(=O)CC(C4=C([O-])c5ccccc5OC4=O)c6ccccc6 |
| IUPAC navn | disodium;2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-4-olate;propan-2-ol |
| Vis mere |