Få mere at vide
Warfarin Sodium Clathrate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051561
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051561 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051561 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1440.000250
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Warfarin Sodium Clathrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Warfarin sodium clathrate
CAS 67430-45-9
Analyt- eller komponentnavne Warfarin sodium clathrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C19 H15 O4 . C3 H8 O . 2 Na
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Warfarin sodium clathrate, sodium 2-oxo-3-[(1RS)-3-oxo-1-phenylbutyl]-2H-1-benzopyran-4-olate propan-2-ol, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one sodium salt compd. with 2-propanol, [[3-(α-acetonylbenzyl)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-yl]oxy]-sodium compd. with iso-PrOH, 2-Propanol compd. with 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one sodium salt
InChI formel InChI=1S/2C19H16O4.C3H8O.2Na/c2*1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22;1-3(2)4;;/h2*2-10,15,21H,11H2,1H3;3-4H,1-2H3;;/q;;;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].CC(C)O.CC(=O)CC(C1=C([O-])c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3.CC(=O)CC(C4=C([O-])c5ccccc5OC4=O)c6ccccc6
IUPAC navn disodium;2-oxo-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-4-olate;propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 720.71
Mængde 250 mg
Formel vægt 720.2311 g/mol