Få mere at vide
Warfarin, Mikromol™
Artikelnummer. 18091100
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18091100 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0638.00
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Warfarin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Warfarin
CAS 81-81-2
Analyt- eller komponentnavne Warfarin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H16 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, (RS)-Warfarin, 1-(4'-Hydroxy-3'-coumarinyl)-1-phenyl-3-butanone, 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one, Athrombine-K, Brumolin, Circuvit, Co-Rax, Compound 42, Coumafen, Coumafene, Coumaphen, Coumefene, Dethmor, Kumader, Kumadu, Kumatox, Martefarin, NSC 59813, Ratron, Ratron G, Rodafarin, Rodafarin C, Rodex, Temus W, Vampirinip II, Vampirinip III, W.A.R.F. 42, WARF compound 42, Warf 5, Warfarin, Warfarin acid, Zoocoumarin, rac-Warfarin, Coumarin, 3-(alpha-acetonylbenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), (+/-)-Warfarin, (+/-)-Warfarin-alcohol, 3-(alpha-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenyl-beta-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, DL-3-(alpha-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
SMIL CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 308.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 308.1049 g/mol