Få mere at vide
Warfarin EP Impurity C, Mikromol™
Beskrivelse
Warfarin EP Impurity C, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzalacetone |
| CAS | 1896-62-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Benzalacetone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H10 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (3E)-4-Phenylbut-3-en-2-one (Benzalacetone), (3E)-4-Phenylbut-3-en-2-one, Warfarin Sodium Imp. C (EP), Benzalacetone, Warfarin Sodium Impurity C, Warfarin Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+ |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(=O)\C=C\c1ccccc1 |
| Vis mere |