Få mere at vide
Warfarin EP Urenhed B, Mikromol™
Artikelnummer. 30462816
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462816 4 x 25 mg
30050796 25 mg
17923136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30462816 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0732.0200254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Warfarin EP Urenhed B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Hydroxycoumarin
CAS 1076-38-6
Analyt- eller komponentnavne 4-Hydroxycoumarin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Løsningstype Fedt
SMIL OC1=CC(=O)Oc2ccccc12
IUPAC navn 4-hydroxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 162,0317 g/mol