Få mere at vide
Warfarin EP Urenhed B, Mikromol™
Beskrivelse
Warfarin EP Urenhed B
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxycoumarin |
| CAS | 1076-38-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Hydroxycoumarin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H6 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one (4-Hydroxycoumarin), Warfarin Sodium Imp. B (EP), Warfarin Imp. B (EP), 4-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Hydroxycoumarin, 4-Coumarinol, 4-Hydroxy-2H-benzo[b]pyran-2-one, 4-Hydroxychromen-2-one, Benzotetronic acid, NSC 11889, Warfarin Sodium Impurity B, Warfarin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O3/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H |
| SMIL | OC1=CC(=O)Oc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-hydroxychromen-2-one |
| Vis mere |