Få mere at vide
Warfarin-d5, TRC
Artikelnummer. 30453019
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30453019 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30453019 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCW4985021MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Warfarin D5 (phenyl-D5)
CAS 75472-93-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 2H5 H11 O4
Mængde 1 mg
Synonym (±)-Warfarin D5 (phenyl D5), 2H-1-Benzopyran-2-one','4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]- (9CI), (±)-4-Hydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-2H-1-benzopyran-2-one
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3/i2D,3D,4D,7D,8D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(CC(=O)C)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 4-hydroxy-3-[3-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butyl]chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 313.36
Formel vægt 313.1362
Procent renhed >95