Få mere at vide
Warfarin 1.0 mg/ml in Acetonitrile, LoGiCal
Artikelnummer. 30461444
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461444 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461444 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0638.0011
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Warfarin
CAS 81-81-2
Analyt- eller komponentnavne Warfarin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H16 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-1-benzopyran-2-one, (RS)-Warfarin, 1-(4'-Hydroxy-3'-coumarinyl)-1-phenyl-3-butanone, 3-(1'-Phenyl-2'-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one, Athrombine-K, Brumolin, Circuvit, Co-Rax, Compound 42, Coumafen, Coumafene, Coumaphen, Coumefene, Dethmor, Kumader, Kumadu, Kumatox, Martefarin, NSC 59813, Ratron, Ratron G, Rodafarin, Rodafarin C, Rodex, Temus W, Vampirinip II, Vampirinip III, W.A.R.F. 42, WARF compound 42, Warf 5, Warfarin, Warfarin acid, Zoocoumarin, rac-Warfarin, Coumarin, 3-(alpha-acetonylbenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), (+/-)-Warfarin, (+/-)-Warfarin-alcohol, 3-(alpha-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Phenyl-beta-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, DL-3-(alpha-Acetonylbenzyl)-4-hydroxycoumarin, (RS)-4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one
InChI formel InChI=1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
Løsningstype Single Solution
SMIL CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccccc3
IUPAC navn 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 308.33
Mængde 1 ml
Formel vægt 308.1049 g/mol