Få mere at vide
R&L Enterprises™ Afdelingsmønster ovntænger
Artikelnummer. 11899601 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
590 mm
740 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11899601 590 mm Hver
11869701 740 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11899601
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til beskyttelse og sikkerhed ved håndtering af opvarmede genstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Ward Pattern Furnace Tang er forsynet med et cirkulært skjold for at beskytte hånden mod stråling fra ovnen.
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Til håndtering af en lang række digler, især i muffelovne
  • Betjenes med tommelfingerhandling med én hånd
Tekniske data
Produkttype Ovntænger
Til brug med (applikation) Til håndtering af en lang række digler og til at beskytte hånden mod stråling fra ovnen
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 590 mm
Materiale Rustfrit stål