Få mere at vide
R&L Enterprises™ Afdelingsmønster ovntænger
Artikelnummer. 11869701 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
590 mm
740 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11869701
Til beskyttelse og sikkerhed ved håndtering af opvarmede genstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Ward Pattern Furnace Tang er forsynet med et cirkulært skjold for at beskytte hånden mod stråling fra ovnen.
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Til håndtering af en lang række digler, især i muffelovne
  • Betjenes med tommelfingerhandling med én hånd
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til håndtering af en lang række digler og til at beskytte hånden mod stråling fra ovnen
Mængde 1 stk.
Længde (metrisk) 740 mm
Materiale Rustfrit stål
Type Ovntænger