Få mere at vide
Walrycin B, MedChemExpress
Beskrivelse
Walrycin B is a novel antibacterial compound specifically targeting the essential WalR response regulator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Walrycin B |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 878419-78-4 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H10F3N5O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 11.5 mg/mL (34.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=C(C1=NC(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)=NN(C)C1=N3)N(C)C3=O |
| Vis mere |