Få mere at vide
Buerkle™ Vægmonteret afløbsstativ
Shop alle Bürkle produkter
Stillinger:
33
77
Produkttype:
Med afløbskanal
Uden afløbskanal
Højde (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Bredde (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Et vægmonteret afløbsstativ, inklusive et vægmonteringssæt (skruer, dyvler). Som ekstraudstyr fås en aftagelig afløbskanal med tilslutning til et afløbsrør, som kan løbe direkte ud i en laboratorievask.
- Afløbsstativ PVC, stænger polypropylen
- Inklusiv nøgle til stængerne
- Tre forskellige stanglængder til tilpasning til varierende apparater
- Splintfri
- Stænger klikker på plads for sikker placering
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Nøgle, vægmonteringssæt med skruer og dyvler, boks til stængerne, fem 60 mm stænger, 26 100 mm stænger, to 150 mm stænger |
| Produkttype | Uden afløbskanal |
| Farve | Blå/hvid |
| Materiale | PVC, polypropylen |
| Stillinger | 33 |
| Til brug med (applikation) | Hygiejnisk tørring af apparater |
| Størrelse | 400 x 400 mm |
| Bredde (metrisk) | 400 mm |
| Bredde (engelsk) | 15,74 tommer. |
| Højde (metrisk) | 400 mm |
| Vis mere |