Få mere at vide
Buerkle™ Vægmonteret afløbsstativ
Artikelnummer. 10731002 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Stillinger:
33
77
Produkttype:
Med afløbskanal
Uden afløbskanal
Højde (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Bredde (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Produkttype Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10731002 33 Uden afløbskanal 400 mm 400 mm Hver
10662921 77 Med afløbskanal 500 mm 500 mm Hver
10159210 77 Uden afløbskanal 600 mm 600 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731002 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 96401040
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Designet med individuelt placerede stabile polypropylenstænger. Buerkle™ Vægmonterede dræningsstativer kan konfigureres til at passe til større eller mindre apparater.
Et vægmonteret afløbsstativ, inklusive et vægmonteringssæt (skruer, dyvler). Som ekstraudstyr fås en aftagelig afløbskanal med tilslutning til et afløbsrør, som kan løbe direkte ud i en laboratorievask.
  • Afløbsstativ PVC, stænger polypropylen
  • Inklusiv nøgle til stængerne
  • Tre forskellige stanglængder til tilpasning til varierende apparater
  • Splintfri
  • Stænger klikker på plads for sikker placering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå/hvid
Materiale PVC, polypropylen
Stillinger 33
Til brug med (applikation) Hygiejnisk tørring af apparater
Størrelse 400 x 400 mm
Bredde (engelsk) 15,74 tommer.
Højde (engelsk) 15,7 tommer
Inkluderer Nøgle, vægmonteringssæt med skruer og dyvler, boks til stængerne, fem 60 mm stænger, 26 100 mm stænger, to 150 mm stænger
Produkttype Uden afløbskanal
Højde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 400 mm