Beskrivelse
Et vægmonteret afløbsstativ, inklusive et vægmonteringssæt (skruer, dyvler). Som ekstraudstyr fås en aftagelig afløbskanal med tilslutning til et afløbsrør, som kan løbe direkte ud i en laboratorievask.
- Afløbsstativ PVC, stænger polypropylen
- Inklusiv nøgle til stængerne
- Tre forskellige stanglængder til tilpasning til varierende apparater
- Splintfri
- Stænger klikker på plads for sikker placering
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PVC afløbsstativ, polypropylen stænger |
| Stillinger | 77 |
| Bredde (engelsk) | 19,68 tommer |
| Højde (engelsk) | 19,68 tommer |
| Inkluderer | Nøgle, vægmonteringssæt med skruer og dyvler, aftagelig drænkanal, tilslutning til et drænrør, boks til stængerne, 10 x 60 mm stænger, 39 x 100 mm stænger, 4 x 150 mm stænger |
| Produkttype | Med afløbskanal |
| Højde (metrisk) | 500 mm |
| Bredde (metrisk) | 500 mm |