Få mere at vide
Buerkle™ Vægmonteret afløbsstativ
Artikelnummer. 10159210
Skift visning
Stillinger:
33
77
Højde (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Bredde (metrisk):
400 mm
500 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stillinger Højde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10159210 77 600 mm 600 mm Hver
10731002 33 400 mm 400 mm Hver
10662921 77 500 mm 500 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10159210 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 96401060
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Designet med individuelt placerede stabile polypropylenstænger. Buerkle™ Vægmonterede dræningsstativer kan konfigureres til at passe til større eller mindre apparater.
Et vægmonteret afløbsstativ, inklusive et vægmonteringssæt (skruer, dyvler). Som ekstraudstyr fås en aftagelig afløbskanal med tilslutning til et afløbsrør, som kan løbe direkte ud i en laboratorievask.
  • Afløbsstativ PVC, stænger polypropylen
  • Inklusiv nøgle til stængerne
  • Tre forskellige stanglængder til tilpasning til varierende apparater
  • Splintfri
  • Stænger klikker på plads for sikker placering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Blå/hvid
Holder Labware
Materiale PVC, polypropylen, Polypropylene
Stillinger 77
Form Rectangular, Rounded Corners
Stabelbar No
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Hygiejnisk tørring af apparater
Størrelse 600 x 600 mm
Længde (metrisk) 600 mm
Længde (engelsk) 23.62 in.
Bredde (engelsk) 23,62 tommer.
Højde (engelsk) 23,6 tommer
Inkluderer Nøgle, vægmonteringssæt med skruer og dyvler, æske til stængerne, 15 x 60 mm stænger, 56 x 100 mm stænger, 6 x 150 mm stangforlænger
Produkttype Uden afløbskanal
Hylder None
Højde (metrisk) 600 mm
Bredde (metrisk) 600 mm