Få mere at vide
Brannan™ Vægtermometer med kalibreringscertifikat
Artikelnummer. 17843088
Termometer Fyld:
Blå Ånd
Red Spirit petroleum
Artikelnummer. 17843088
Brand: Brannan™ 14/435/3 + 49/101/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vægtermometer med klar sort trykt temperaturskala. Komplet med sporbar kalibrering.
  • Meget synligt vægtermometer
  • Let at aflæse temperaturskalaer i Celsius og Fahrenheit
  • Leveres med kalibrering
  • Temperaturområde -20 til 50 °C
  • Velegnet til indendørs og udendørs brug
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Kalibreringspunkter 0 °C, 20 °C, 35 °C
Certificeringer/compliance britiske nationale standarder ISO 9001
Højde (metrisk) 21.5 cm
Længde (metrisk) 0.8 cm
Materiale Plast
Termometer Fyld Red Spirit petroleum
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +122 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
Nøjagtighed ±1 °C ved 10 °C
Underafdeling 0,1 °C
Bredde (metrisk) 4 cm