Få mere at vide
Tork Vægstativ-dispenser W1
Artikelnummer. 30243752 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Rød, røg
Translucent Blue
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
30243752 Rød, røg
30243733 Translucent Blue
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30243752 Leverandør Tork Leverandørnr. 652108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1187.48 DKK
    1090.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.87 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tork Wall Stand i Performance Design er udviklet med effektivitet og pålidelighed med sine nemme indlæsningsfunktioner og muligheden for at tage det nødvendige papir med kun én hånd.
  • Spar plads i trange områder med vores praktiske vægmonterede dispenser.
  • Skær ned på vedligeholdelsen – Tork Wall Stand Dispenser har stor kapacitet og kan nemt genopfyldes.
  • Øg produktiviteten på arbejdspladsen med denne dispensers letindlastningsdesign.
  • Giv brugerne en problemfri oplevelse – vores dispenser er nem at betjene med kun én hånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vægmonteret viskerdispenser
Farve Rød, røg
Alternativt varenummer 7322540430912
Længde (metrisk) 64.6 cm
Bredde (metrisk) 27.4 cm
Højde (metrisk) 46.3 cm
Holder Vådservietter
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Front-loading med Opening
Model- Effekt