Få mere at vide
Fistreem International™ Vægmonteringsbeslag
Artikelnummer. 12894072
Skift visning
Højde (metrisk):
390 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12894072 390 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12894072 Leverandør Fistreem International™ Leverandørnr. DCF738502Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 DKK
    925.23 DKK / Pakke med 1
    Spare 154.77 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Tekniske data
Type Vægmonteringsbeslag
Til brug med (udstyr) Puri-Fi Engangsserie af deionisatorer
Inkluderer Slangefittings, flowventil
Trykområde 500 kPa
Højde (metrisk) 390 mm