Få mere at vide
Tork Vægmonteret aftørringspapirdispenser Vaskestation W6
Artikelnummer. 30243805 Shop alle Tork produkter
Skift visning
Farve:
Translucent Blue
Artikelnummer. Farve
30243805 Translucent Blue
1 options
Artikelnummer. 30243805 Leverandør Tork Leverandørnr. 651420
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1421.78 DKK
    1304.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 116.87 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tork Washstation Dispenser i Performance Design er en papirviskerdispenser én ad gangen, der tilbyder høj vandtæthed og kan rumme en stor genopfyldning.
  • Forøg hygiejnen i fødevareproduktionsområder med denne vandafvisende dispenser, som kan sprøjtes ned.
  • Spar personalets tid, da den praktiske papirrulledispenser ikke behøver at blive fjernet under sprøjte-down.
  • Skær vedligeholdelsestiden – de større ruller og én-ad-én-dosering giver længere tid mellem påfyldninger af dispenseren.
  • Hold omkostninger og spildniveauer nede – papirbesparende udlevering én ad gangen betyder, at medarbejderne kun tager det, der er nødvendigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Viskerdispenser
Farve Translucent Blue
Alternativt varenummer 7322541437989
Længde (metrisk) 31.9 cm
Bredde (metrisk) 26.8 cm
Højde (metrisk) 45.9 cm
Holder Vådservietter
Materiale Plast
Montering Vægmontering
Antal rum 1
Produkt stil Hængslet låg