Få mere at vide
Hughes Vægmonteret lukket skål Øjen-/ansigtsvask i nødstilfælde
Artikelnummer. 17762338
Skift visning
Montering:
Væg
Artikelnummer. Montering
17762338 Væg
1 options
Artikelnummer. 17762338 Leverandør Hughes Leverandørnr. HEWS0045GV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4148.71 DKK
    2665.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 1483.60 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Vægmonteret, indbygget akut øjen-/ansigtsvask med lukket ABS skål.
  • Vægmonteret akut øjen-/ansigtsvask med integreret låg for at beskytte skålen og diffusorerne mod støv og snavs
  • Denne ANSI kompatibel, ventileret i øjen-/ansigtsskyl er designet til at være hurtig og enkel at betjene med luftdiffusorer med høj flowhastighed for forbedret vask
Tekniske data
Farve Grøn, hvid
Højde (metrisk) 36 cm
Montering Væg
Bredde (metrisk) 32 cm