Beskrivelse
- Modulære enheder formonteret i henhold til specifikke applikationer
- Laveste TOC-niveau sammen med overvågningsfunktion i realtid
- Effektiv fjernelse af endotoksiner, DNase og RNase
- Høj fleksibilitet
- Total nem betjening
- Møder og overgår ASTM Type 1 standard, der sikrer reproducerbarhed af resultater
- Anvendelser: HPLC, GC-MS, AAS, ICP-MS, Ionkromatografi, TOC-analyse, PCR, Elektroforese, Endotoksinanalyse, Immuncytokemi, Rent vand til fremstilling af cellekulturmedier, Rent vand til produktion af monoklonale antistoffer, Fotometri
Tekniske data
Tekniske data
| Ledningsevne | 100 μS/cm |
| Bakterieindhold | <1 CFU/l |
| Fødevandstilslutning | 3/8 tommer |
| Fodervandsovervågning | Nej |
| Fødevandskilde | Destilleret, DI, RO, EDI |
| Flowhastighed | 1,7 l/min. |
| Produkt Vandtype | Type 1 |
| Fjernbetjent dispenser | Nej |
| Resistivitet | 18,2 Mohm.cm |
| Total organisk kulstof | <2 produkt vand,< 50 fødevand |
| Vis mere |