Få mere at vide
Asecos™ Vægmonterbar udsugningsenhed, uden luftovervågning
Artikelnummer. 12658513 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Opbevaringsskabe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12658513 Opbevaringsskabe Hver
1 options
Artikelnummer. 12658513 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 17178
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til brug med højskabe, uden udsugnings-/udsugningsluftovervågning.
  • Undgår komplekse væggennembrud og dyre udsugningsrør
  • Til brug med en række Asecos skabe
  • Uden overvågning af udsugningsluft – den grønne LED slukker i tilfælde af strømafbrydelse
  • Inkluderer installationskonsoller, fleksibel slange, slangeklemmer og monteringsmateriale
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ventilation
Til brug med (udstyr) Opbevaringsskabe
Inkluderer Installationsmaterialer
Produkttype Udtrækningsenhed