Få mere at vide
Asecos™ Vægmonterbar udsugningsenhed, med luftovervågning
Artikelnummer. 13453887 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Sikkerhedsskabe til opbevaring
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13453887 Sikkerhedsskabe til opbevaring Hver
1 options
Artikelnummer. 13453887 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 18568
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Til sikker og godkendt teknisk ventilation af sikkerhedsopbevaringsskabe til op til 120 gange luftskifte.
  • Klar til at tilslutte, nem og hurtig installation
  • Sikker opfangning af undslippende dampe og gasser på det punkt, hvor de frigives eller produceres
  • Meget lav støj, ideel til direkte installation på arbejdspladsen
  • Med tilslutningskabel, netledning, installationsmaterialer
  • Tilslutningsfitting 75 NW
  • Integreret tryklækagedetektor
  • Grøn LED slukker i tilfælde af fejl, og den røde LED lyser
Tekniske data
Dybde (metrisk) 400 mm
Til brug med (applikation) Ventilation, luftovervågning
Til brug med (udstyr) Sikkerhedsskabe til opbevaring
Højde (metrisk) 200 mm
Inkluderer Tilslutningskabel, netledning, installationsmaterialer
Bredde (metrisk) 200 mm
Produkttype Udsugningsenhed