Få mere at vide
Ekastu Safety™ Vægskab til øjenvaskflaske med gennemsigtigt låg
Artikelnummer. 10121151
Skift visning
Montering:
Mur
Inkluderer:
Indeholder én øjenskylflaske, gennemsigtigt låg
Artikelnummer. Montering Inkluderer
10121151 Mur Indeholder én øjenskylflaske, gennemsigtigt låg
1 options
Artikelnummer. 10121151 Leverandør Ekastu Safety™ Leverandørnr. 277951
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Giver øjeblikkelig adgang til øjenvaskflasker, når de placeres i betydelige områder. EKASTU Safety™ Øjenvaskflaske-vægskab med gennemsigtigt låg kan nemt monteres og rummer en vaskeflaske.
  • Øjeblikkelig tilgængelighed af øjenvaskflasker på vigtige steder
  • Beskyt øjenvaskflaskerne mod fejl
  • Gennemsigtigt låg hurtigt at åbne
  • Meget robust og holdbar
  • Nem vægmontering
  • For én øjenskylleflaske
Tekniske data
Inkluderer Indeholder én øjenskylflaske, gennemsigtigt låg
Montering Mur
Produkttype Æske