Få mere at vide
BICASA Vægbænk MECC-serien med vask
Artikelnummer. 30057591 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
600 x 900 x 930 mm
1200 x 900 x 930 mm
600 x 900 x 2100 mm
1200 x 900 x 2100 mm
Farve:
Antracit
Blå
Rød
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Farve
30057591 600 x 900 x 930 mm Antracit
30057556 600 x 900 x 930 mm Blå
30057608 600 x 900 x 930 mm Rød
30057539 600 x 900 x 2100 mm Antracit
30057590 600 x 900 x 2100 mm Blå
30057548 600 x 900 x 2100 mm Rød
30057573 1200 x 900 x 930 mm Antracit
30057550 1200 x 900 x 930 mm Blå
30057574 1200 x 900 x 930 mm Rød
30057559 1200 x 900 x 2100 mm Antracit
30057544 1200 x 900 x 2100 mm Blå
30057586 1200 x 900 x 2100 mm Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 30057591 Leverandør BICASA Leverandørnr. MS.0600.900.930.PPA
Vægbænk MECC-serien med vask, komplet med laterale piedestaler, MECC serviceryg, C-Frame sidestøtte, tværstang, PP vask bordplade med 1 håndvask, vandblander, øjenskyl og pegboard inkluderet.
  • Laboratoriebænke MECC-serien
  • PEDESTALER: Aluminiumsprofil (150 x 25 mm og 150 x 50 mm) med lodrette slidser
  • SERVICE-SPIN: Modulær stålramme monteret på soklerne i forskellige højder med vandrette rækker af forsyningspaneler
  • Trunking-struktur med passage til rør og ledninger
  • VÆRKTØJSSTRIMMEL: forboret metalbånd i bordpladehøjde
  • FORSYNINGSPANELER: Støbt polypropylen PP-harpiks dæksel (V0 flammehæmmet - IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-FRAME ARBEJDSSTATIONER: certificeret i henhold til EN 13150:2001 og BRG 234/09.06
  • C-formede stålrørskonstruktioner til nivellering - Horisontale tværbjælker - Lateral metalbeklædning
  • BORDPLADER: Uafhængige enheder - installeret og fastgjort over C-FRAME
  • FARVER: METAL: Lys grå mat bundet polyurethanpulverlakering
  • FORSYNINGS-MECC-PANELER: Sølvgrå (frontplade) - ABS elektrisk panel bagkasse: Sort
  • BRANDHÆMMENDE SPØNPLADE 19 mm paneler: Lysegrå (2 dekorative)
  • TAPS: På tårnet - Epoxypulverbelægning - Lys grå farve
  • Låsning på værktøjsliste eller på bordplade med gevindindsuget indløbsmuffe og låsemøtrik
  • Væskeidentifikation (håndtag i henhold til EN13792:2000)
  • REAGENSHOLDERHYLDE: belagt metal - udkragning
  • PEGBOARD: Plastikpanel (akrylstativ)
Venligst kontakt dit facilitetsledelses- og projektdesignteam om installationen i dit laboratoriebyggeri. Varen sælges som et selvstændigt produkt, eksklusive installation.
Tekniske data
Produkttype Vægbænk
Farve Antracit
Dimensioner (L x B x H) 600 x 900 x 930 mm
Materiale Stål