Få mere at vide
BICASA Vægbænk MECC-serien med vask
Shop alle BICASA produkter
Dimensioner (L x B x H):
600 x 900 x 930 mm
1200 x 900 x 930 mm
600 x 900 x 2100 mm
1200 x 900 x 2100 mm
Farve:
Antracit
Blå
Rød
Beskrivelse
- Laboratoriebænke MECC-serien
- PODESTALER: Aluminiumstrukket profil (150 x 25 mm og 150 x 50 mm) med lodrette slidser
- SERVICE RUG: Modulær stålramme samlet til piedestalerne i forskellige højder med brugspaneler vandrette rækker
- Kanalstruktur med passage til rør og ledninger
- UTILITY STRIP: forboret metalbånd i bordpladehøjde
- BRUGSPANELER: Støbt polypropylen PP-harpiksdæksel (V0 flammehæmmet - IEC 60695-11-10 / -20)
- C-FRAME WORKSTATIONS: certificeret i henhold til EN 13150:2001 og BRG 234/09.06
- C-formet stålrørramme nivelleringsstøtter - Vandrette tværstænger - Sideværts metalplader
- BORDPLADER: Uafhængige enheder - installeret og fastgjort over C-FRAME
- FARVER: METAL: Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
- UTILITY MECC PANELER: Sølvgrå (frontplade) - ABS El-panel bagboks: Sort
- BRANDHÆMMENDE Spånplade 19 mm paneler: Lysegrå (2 dekorative)
- TAPS: På tårn - Epoxy pulverlakering - Lysegrå farve
- Låsning på værktøjsliste eller på bordplade med gevindindløbshylster og låsemøtrik
- Væskeidentifikation (håndtag i henhold til EN13792:2000)
- REAGENSHOLDER HYLDE: belagt metal - cantilever
- PEGBOARD: Plastpanel (akrylstativ).
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Vægbænk |
| Farve | Rød |
| Dimensioner (L x B x H) | 1200 x 900 x 2100 mm |
| Materiale | Stål |