Få mere at vide
BICASA Vægbænk MECC-serien med vask
Artikelnummer. 30057539 Shop alle BICASA produkter
Dimensioner (L x B x H):
600 x 900 x 930 mm
1200 x 900 x 930 mm
600 x 900 x 2100 mm
1200 x 900 x 2100 mm
Farve:
Antracit
Blå
Rød
Artikelnummer. 30057539
Brand: BICASA MS.0600.900.2100.PPA
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vægbænk MECC-serien med vask, komplet med laterale piedestaler, MECC serviceryg, C-Frame sidestøtte, tværstang, PP vask bordplade med 1 håndvask, vandblander, øjenskyl og pegboard inkluderet.
  • Laboratoriebænke MECC-serien
  • PODESTALER: Aluminiumstrukket profil (150 x 25 mm og 150 x 50 mm) med lodrette slidser
  • SERVICE RUG: Modulær stålramme samlet til piedestalerne i forskellige højder med brugspaneler vandrette rækker
  • Kanalstruktur med passage til rør og ledninger
  • UTILITY STRIP: forboret metalbånd i bordpladehøjde
  • BRUGSPANELER: Støbt polypropylen PP-harpiksdæksel (V0 flammehæmmet - IEC 60695-11-10 / -20)
  • C-FRAME WORKSTATIONS: certificeret i henhold til EN 13150:2001 og BRG 234/09.06
  • C-formet stålrørramme nivelleringsstøtter - Vandrette tværstænger - Sideværts metalplader
  • BORDPLADER: Uafhængige enheder - installeret og fastgjort over C-FRAME
  • FARVER: METAL: Lysegrå mat bonderiseret polyurethan pulverlakering
  • UTILITY MECC PANELER: Sølvgrå (frontplade) - ABS El-panel bagboks: Sort
  • BRANDHÆMMENDE Spånplade 19 mm paneler: Lysegrå (2 dekorative)
  • TAPS: På tårn - Epoxy pulverlakering - Lysegrå farve
  • Låsning på værktøjsliste eller på bordplade med gevindindløbshylster og låsemøtrik
  • Væskeidentifikation (håndtag i henhold til EN13792:2000)
  • REAGENSHOLDER HYLDE: belagt metal - cantilever
  • PEGBOARD: Plastpanel (akrylstativ).
Tekniske data
Produkttype Vægbænk
Farve Antracit
Dimensioner (L x B x H) 600 x 900 x 2100 mm
Materiale Stål