Få mere at vide
Uvex™ Frakke 7427-Midnight Navy
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid.
Brand:  Uvex™ 8970812
499.08 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17277061
  • 650.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Frakke i taljen
  • Materiale: 97% polyester, 3% elasthan ca. 300 g/m²
  • Den moderne og sporty Soft Shell Waist Coat er kendetegnet ved maksimal åndbarhed og samtidig vindmodstand.
  • Ideel waist coat til intensive aktiviteter i køligere omgivelser.
  • 4-vejs strækmateriale for en optimal pasform og permanent velvære
  • Lommer i sømmene tilbyder nok opbevaringsplads, forlænget bagdel for mere sikkerhed i nyreområder, ideel som det andet lag eller som kompensation for en jakke, velegnet til industriel vask
  • Öko-Tex Standard 100
  • Størrelser: 40/42 - 64/66
  • Plejevejledning: (stat 19.09.2011) °30 C vaskbar (skånsom vask), klor umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Lynlås
Blå
245 g/m²
Kuldebestandig vest
X-Large
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ Frakke 7427-Midnight Navy > Størrelse: X-Large