Få mere at vide
Uvex™ Frakke 7427-Midnight Navy
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
X-Large
2X-stor
3X-Large
5X-stor
6X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beschreibung
- Frakke i taljen
- Materiale: 97% polyester, 3% elasthan ca. 300 g/m²
- Den moderne og sporty Soft Shell Waist Coat er kendetegnet ved maksimal åndbarhed og samtidig vindmodstand.
- Ideel waist coat til intensive aktiviteter i køligere omgivelser.
- 4-vejs strækmateriale for en optimal pasform og permanent velvære
- Lommer i sømmene tilbyder nok opbevaringsplads, forlænget bagdel for mere sikkerhed i nyreområder, ideel som det andet lag eller som kompensation for en jakke, velegnet til industriel vask
- Öko-Tex Standard 100
- Størrelser: 40/42 - 64/66
- Plejevejledning: (stat 19.09.2011) °30 C vaskbar (skånsom vask), klor umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
Spezifikation
Spezifikation
| Lukketype | Lynlås |
| Produkttype | Kuldebestandig vest |
| Farve | Blå |
| Størrelse | Lille |
| Tykkelse (metrisk) | 245 g/m² |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur