Få mere at vide
Uvex™ Frakke 7427-Grafit
Artikelnummer. p-7232036 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17227071
Brand: Uvex™ 8970908
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid.
  • Frakke i taljen
  • Materiale: 97% polyester, 3% elasthan ca. 300 g/m²
  • Den moderne og sporty Soft Shell Waist Coat er kendetegnet ved maksimal åndbarhed og samtidig vindmodstand.
  • Ideel waist coat til intensive aktiviteter i køligere omgivelser.
  • 4-vejs strækmateriale for en optimal pasform og permanent velvære, lommer i sømmene giver nok opbevaringsplads, forlænget bagdel for mere sikkerhed i nyreområder, ideel som det andet lag eller som kompensation for en jakke, velegnet til industriel vask
  • Öko-Tex Standard 100
  • Størrelser: 40/42 - 64/66
  • Plejevejledning: (stat 19.09.2011) °30 C vaskbar (skånsom vask), klor umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Lynlås
Produkttype Kuldebestandig vest
Farve Grå
Størrelse X-Small
Tykkelse (metrisk) 245 g/m²