Få mere at vide
Uvex™ Frakke 7427-Grafit
Artikelnummer. 17297071 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
17297071 4X-stor -
17227071 X-Small -
17237071 Lille -
17247071 Medium -
17257071 Større -
17267071 X-Large Hver
17277071 2X-stor -
17287071 3X-Large Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17297071 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8970915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 DKK
    602.08 DKK / Pakke med 1
    Spare 49.92 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid.
  • Frakke i taljen
  • Materiale: 97% polyester, 3% elasthan ca. 300 g/m²
  • Den moderne og sporty Soft Shell Waist Coat er kendetegnet ved maksimal åndbarhed og samtidig vindmodstand.
  • Ideel waist coat til intensive aktiviteter i køligere omgivelser.
  • 4-vejs strækmateriale for en optimal pasform og permanent velvære, lommer i sømmene giver nok opbevaringsplads, forlænget bagdel for mere sikkerhed i nyreområder, ideel som det andet lag eller som kompensation for en jakke, velegnet til industriel vask
  • Öko-Tex Standard 100
  • Størrelser: 40/42 - 64/66
  • Plejevejledning: (stat 19.09.2011) °30 C vaskbar (skånsom vask), klor umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Lynlås
Produkttype Kuldebestandig vest
Farve Grå
Størrelse 4X-stor
Tykkelse (metrisk) 245 g/m²