Få mere at vide
Uvex™ Frakke 7427-Grafit
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Frakke i taljen
- Materiale: 97% polyester, 3% elasthan ca. 300 g/m²
- Den moderne og sporty Soft Shell Waist Coat er kendetegnet ved maksimal åndbarhed og samtidig vindmodstand.
- Ideel waist coat til intensive aktiviteter i køligere omgivelser.
- 4-vejs strækmateriale for en optimal pasform og permanent velvære, lommer i sømmene giver nok opbevaringsplads, forlænget bagdel for mere sikkerhed i nyreområder, ideel som det andet lag eller som kompensation for en jakke, velegnet til industriel vask
- Öko-Tex Standard 100
- Størrelser: 40/42 - 64/66
- Plejevejledning: (stat 19.09.2011) °30 C vaskbar (skånsom vask), klor umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Lynlås |
| Produkttype | Kuldebestandig vest |
| Farve | Grå |
| Størrelse | 2X-stor |
| Tykkelse (metrisk) | 245 g/m² |