Få mere at vide
Cole Parmer Rund messingsigtebørste
Artikelnummer. 11719939 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
6 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
11719939 6 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 11719939 Leverandør Cole Parmer Leverandørnr. 5998697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00 DKK
    302.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 135.49 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Børstet; Håndtag af naturligt træ; Velegnet til fin- og mellemmaskede sigter (100 og grovere); L x OD: 6 x 2 in.; Børstehårlængde 1,5 tommer.
Børste, Sigte; WS Tyler; Messing; Børstet; Håndtag af naturligt træ; Velegnet til fin- og mellemmaskede sigter (100 og grovere); 6 in.L x 2 in. dia; Børstehårlængde 1,5 tommer.
  • Sibørste med messingbørster med håndtag af naturligt træ
  • Børstens længde er 1,5 tommer.
  • Måler 6 in. længde x 2 in. dia.
  • Velegnet til sigter med 100 eller grovere mesh
Tekniske data
Produkttype Sigtebørste
Materiale Messing, træ
Diameter (engelsk) 2''
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (engelsk) Interiør 1,5 tommer
Længde (metrisk) 15.25 cm
Størrelse 6 L x 2 in. dia.