Få mere at vide
Kinematica W-Design Dispersing Aggregate til PT3100 D
Artikelnummer. 15412112 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Hastighed:
14 m/s
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
15412112 14 m/s Hver
1 options
Artikelnummer. 15412112 Leverandør Kinematica Leverandørnr. 11030301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17460.00 DKK
    16608.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 851.90 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Forhindrer fibrøse, trevlede eller faste prøver i at tilstoppe aggregatet.
  • Udvalg og applikationer:
    • Dispergering af fibrøse, trevlede eller faste prøver (f.eks. kødstykker)
    • Alle standard dispergeringsapplikationer svarende til EC tilslag
Tekniske data
Hastighed 14 m/s
Lydstyrkeområde (metrisk) 3 til 250 ml
Diameter (metrisk) sonde 12 mm
Længde (metrisk) 154 mm
Bund type W design
Model- PT-DA 12/2WEC-F15
Emballagemængde 1 stk.